Läs mer
Thermo Scientific™ Urea
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Urea är ren, kristallin urea, en proteindenatureringsmedel med låg UV-absorptionsförmåga.
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
- Smältpunkt: 132-136 °C
- Specifikation: A 280< 0,100
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 20 till 25 °C. |
| Form | Puder |
| Reagenstyp | Kaotrop, denatureringsmedel |
| Kvantitet | 1 kg |
| Produkttyp | Urea |