Läs mer
Thermo Scientific™ Vakuumhydrolysrör, 18 ml
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Vakuumhydrolysrör är högkvalitativa glasrör designade för uppvärmd, syrabaserad, vakuumhydrolys av proteiner och peptider för aminosyraanalys.
Höjdpunkter:
- Den övre temperaturgränsen för vakuumhydrolysrören är 260 C; °värm dock inte rören till mer än 110 °C i en ugn. Vakuumhydrolysrör passar bekvämt in i Reacti-Block™ Värmeblock i aluminium
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Vakuumhydrolysrör, 18mL |
| Produkttyp | Vakuumhydrolysrör |
| Innehåll och lagring | 0.0 |
| Formatera | Provrör |
| Kvantitet | 1 rör |