Läs mer
Buerkle™ Pigment Lance
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
85 ml
145 ml
179 ml
273 ml
312 ml
480 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med halvöppen räffling 50 %, för hårt klibbiga produkter
- Med kvartsöppen flöjt 25 %, för lätt vidhäftande produkter
- Rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
- 30 mm Ø
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pigment Lance |
| Material | Rostfritt stål (V4A, AISI 316) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 179 ml |
| Certifikat och efterlevnad | DÅN |
| För användning med (applikation) | Idealisk för pastor, pigment och agglomererande bulkgods |
| Längd (metrisk) | 732 mm |