Läs mer
Brady™ Rörbandstejp
Mått (LxB):
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
33 mx 100 mm
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Enfärgad rörbandstejp ger 360 graders synlighet för att förbättra säkerheten och driftseffektiviteten.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ROHS Environmental Compliance, EU-direktiv 2002/95/EC, CSA Accepted, UL Recognized, |
| Beskrivning | Rörbandstejp |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Färg | Gult |
| Avsluta | Satin |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Polyester |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Rörmarkör |
| För användning med (applikation) | Rör- och ventilmärkning |
| Visa mer |