Läs mer
Brady™ Rörmarkeringar på ett kort
Visa text:
Azote
Bränsle
CO2
Eau chaude sanitaire
Eau déionisée
Eau froide sanitaire
Helium
Luftkomprimé
Färg:
Svart på gult
Vitt på blått
Vitt på grönt
Vitt på mörkbrunt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Rörmärken överensstämmer med RAL europeisk standardfärgkodning, och för farliga ämnen överensstämmer de kemiska symbolerna med europeiska förordningar 1271/2008, 790/2009 och 286/2001.
- Faro- och farosymboler , om relevanta och nödvändiga, skrivs automatiskt ut på vardera sidan av texten, och signalordet under texten, vilket gör att du inte behöver identifiera lämplig symbol.
- Markörer är tryckta med en kontrasterande kant i samma färg som texten för bättre synlighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ROHS Miljööverensstämmelse, EU-direktiv 2002/95/EC, EU-direktiv 67/548 och 88/379 |
| Beskrivning | Pipe Markers - Eau froide sanitaire |
| Typ av lim | Gummi, Permanent, Tryckkänslig |
| Färg | Vitt på grönt |
| Formatera | Kort |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Rörmarkör |
| Visa text | Eau froide sanitaire |
| För användning med (applikation) | Rör- och ventilmärkning |
| Etiketter per ark | 5 |
| Visa mer |