Läs mer
Brady™ Rörmarkeringar på ett kort
Produktkod. 12569747
Visa text:
Azote
Bränsle
CO2
Eau chaude sanitaire
Eau déionisée
Eau froide sanitaire
Helium
Luftkomprimé
Färg:
Svart på gult
Vitt på blått
Vitt på grönt
Vitt på mörkbrunt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12569747
Brand: Brady™ N003263
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
European Standard Pipemarkers förstärker säkerheten och underlättar underhållet.
  • Rörmärken överensstämmer med RAL europeisk standardfärgkodning, och för farliga ämnen överensstämmer de kemiska symbolerna med europeiska förordningar 1271/2008, 790/2009 och 286/2001.
  • Faro- och farosymboler , om relevanta och nödvändiga, skrivs automatiskt ut på vardera sidan av texten, och signalordet under texten, vilket gör att du inte behöver identifiera lämplig symbol.
  • Markörer är tryckta med en kontrasterande kant i samma färg som texten för bättre synlighet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ROHS Miljööverensstämmelse, EU-direktiv 2002/95/EC, EU-direktiv 67/548 och 88/379
Beskrivning Pipe Markers - Eau chaude sanitaire
Typ av lim Gummi, Permanent, Tryckkänslig
Färg Vitt på grönt
Formatera Kort
Material Polyester
Produkttyp Rörmarkör
Visa text Eau chaude sanitaire
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning
Etiketter per ark 5
Språk franska
Antal per förpackning 5 markörer/kort
Kvantitet 5 Pk.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0049 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.124 mm
Bredd (engelska) 5,91 tum.
Bredd (metrisk) 150 mm
Höjd (engelska) 0,47 tum.
Höjd (metrisk) 12 mm
Alternativt artikelnummer EAUCH.SANIT.150X12CARD-T1-P16