Läs mer
Piperazinhydrat,≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7052574
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 15437737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H37069.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 142-63-2 | C4H22N2O6 | 194.228 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-63-2
Molekylformel C4H22N2O6
Molekylvikt (g/mol) 194.228
MDL-nummer MFCD00149389
InChI-nyckel AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
PubChem CID 120181
IUPAC-namn piperazin;hexahydrat
LEDER C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperazine hydrate
Smältpunkt 42°C to 46°C
Färg Vitt
pH 11 to 12
Kokpunkt 125°C to 130°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Odör Weak, characteristic
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2579
Formel vikt 86.14 (Anhydrous)
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Piperazine hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Piperazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.