Läs mer
(Piperidino-3-pyridinyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Piperidino-3-pyridinyl)methanol |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 192.26 |
| Procent renhet | 97% |