Läs mer
Piperonylbutoxid, 90 %, Tech ., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10586641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10586641
Brand: Thermo Scientific Acros 334165000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 51-03-6 | C19H30O5 | 338.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-03-6
Molekylformel C19H30O5
Molekylvikt (g/mol) 338.44
MDL-nummer MFCD00005842
InChI-nyckel FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyl butoxide, butacide, butocide, ethanol butoxide, pyrenone 606, piperonylbutoxide, 6-propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, 5-2-2-butoxyethoxy ethoxy methyl-6-propylbenzo d 1,3 dioxole, butoxide synergist
PubChem CID 5794
ChEBI CHEBI:32687
IUPAC-namn 5-[2-(2-butoxietoxi)etoximetyl]-6-propyl-1,3-bensodioxol
LEDER CCCCOCCOCCOCC1=CC2=C(OCO2)C=C1CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperonyl butoxide
Namnnotering tech., 90%
Färg Gult
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 180°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 170°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4970 to 1.507
Kvantitet 500 mL
Beilstein 19, IV, 779
Merck Index 15, 7589
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with methanol,ethanol,benzene,freons,,and other organic solvents
Viskositet 40 mPa.s (25°C)
Formel vikt 338.44
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Piperonyl butoxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.