Läs mer
PIPES lysis buffer with Triton™ X-100, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7042390
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Produktkod. 15404759
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62360.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PIPES lysis buffer with Triton™ X-100
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 ml