Läs mer
Sartorius Pipetstativ och tillbehör
Produktkod. 10398222 Handla allt Sartorius Produkter
Typ:
Pipetthållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10398222
Brand: Sartorius 725620
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Optimera användningen av mLINE™ och Proline™ mekaniska pipetter. Sartorius Pipetstativ och tillbehör inkluderar enkel- och multipipettstativ, färgkodade lock och ett kalibreringsverktyg. Kan även användas med en rad standardpipettmärken.
Pipettställ
  • Förvarar pipetter i upprätt läge när de inte används för att undvika kontaminering från skrivbordet
    • Linear Stand är designat för alla mekaniska enheter och förvarar dem snyggt i en rad för omedelbar åtkomst
    • Karusellstativ är idealiskt för att spara bänkutrymme och lagrar upp till 6 mekaniska pipetter
    • mLINE/Proline Plus Single Holder rymmer kompakt en enda mekanisk pipett
Färgkodade kepsar
  • Färgade kepsar hjälper till att identifiera volymen av mLINE pipetter så att den enkelt kan matchas till motsvarande spetsstorlek
  • Inkluderar 5 färgkodade ersättningslock
Kalibreringsverktyg
  • Kalibreringsverktyg för mLINE eller Proline Plus mekaniska pipetter för kontinuerlig noggrannhet och precision
  • Kan även användas som tuböppnare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vit/svart
För användning med Pipetter
Material Polypropen
Typ Pipetthållare
För användning med (applikation) Förvara pipetter när de inte används
För användning med (utrustning) mLINE/Proline Plus mekanisk pipett
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B x H) 29mmW x 250mmD x 60mmH