Läs mer
Integra Biosciences™ PipetBoy Pro Pipettors
Produktkod. p-8009556
Färg:
Rosa
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10219874
Brand: Integra Biosciences™ 156401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd denna pipettkontroll för exakt och effektiv serologisk pipettering. Integra Biovetenskap™ PipetBoy™ Pro Pipettors har integrerad LED som ger en optimal belysning av området runt pipetten för noggrann pipettering och förhindrar ansträngning av ögonen.
  • Förskjut vätskan noggrant i pipetten genom att applicera variabelt fingertryck på pipettavtryckarna
  • Lätt som en fjäder, 190 gram
  • Fem färger tillgängliga
  • Hastigheten kan ställas in kontinuerligt via tumhjulet
  • Röd lysdiod indikerar när batteriet behöver laddas
  • Ergonomisk design som följer rekommendationerna för handform ergonomi
Specifikationer
Kompatibla tips 1 till 100 ml glas- och plastpipett
Färg Rosa
Utmatningshastighet 12 ml/sek
Modell PIPETBOY proffs
Typ Pipett
Vikt (metrisk) 190 g