Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ G
Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
Antal kanaler:
8
12
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivelse
- Med ett omdesignat kolvmonteringssystem och högkvalitativt kolvfett, PIPETMAN™ G erbjuder timmar av bekväm pipettering
- PIPETMAN™ G förlitar sig på den legendariska noggrannheten, precisionen och tillförlitligheten hos PIPETMAN™ med förbättrad pipetteringskomfort
- Tillverkad av PVDF och rostfritt stål
- Erbjuder premium hållbarhet
Tekniske data
Tekniske data
| Certifikat och efterlevnad | Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Gul |
| Material | Metall Ejektor |
| Modell | P12x200G |
| Antal kanaler | 12 |
| Produktlinje | Pipetman™ G |
| Typ | Manuell luftförskjutningspipett |
| Volym (metrisk) | 20 till 200μ l |
| Garanti | 3 år |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion