Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ L Flerkanaliga pipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16694564 Handla allt Gilson Produkter
Antal kanaler:
8
12
Produktkod. 16694564
Brand: Gilson™ FA10040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättrad från det legendariska PIPETMAN™ Klassisk med en nydesignad kropp för förbättrad komfort och en toppmodern volymlåsmekanism för precision.
Optimerad komfort
  • En av de mest bekväma modellerna i Gilson portfölj
  • Idealisk vikt och handtagsform
  • Pipettens naturliga passform möjliggör ett avslappnat grepp för att göra pipettering mindre tröttsam
  • Har en uppdaterad kolvenhet med mer känsliga fjädrar för att minska pipetteringskrafterna och minska risken för upprepade belastningsskador
  • Justerbar spetsejektor för höger- eller vänsterhänthet, beroende på vilket som är bekvämast
Optimerad säkerhet och precision
  • Volymlåsning säkerställer ingen oavsiktlig volymförändring under pipetteringscykler, vilket kan förändra noggrannheten och precisionen i resultaten
  • Patenterat låssystem kopplar helt bort manöverstången från motenheten under pipettering
  • När den väl har låsts på plats kan volymen inte ändras av misstag för att förhindra oavsiktlig volymdrift under pipettering
  • Modeller med variabel volym är helt autoklaverbara för att minimera korskontaminering
  • Ingen demontering krävs för maximal bekvämlighet
Optimerad spårbarhet
  • Har en 2D-identifieringsstreckkod för enkel spårbarhet
  • Särskilt lämpad för förbättrad GLP efterlevnad
  • Färgkodad tryckknapp motsvarar i färgen Gilson PIPETMAN™ Tipspaket
  • Använd en universell skanner för att ladda ner produktens artikelnummer, tillverkningsdatum och serienummer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips PIPETMAN DIAMOND Tips D1200, DF1200ST
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Mörkblå
Utmatningshastighet Manuell
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipette Tip 500 to 5000 μL
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen, PVDF, PBT
Modell Pipetman™ L
Antal kanaler 12
Produktlinje Pipetman
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Manuell luftförskjutning
Volym (metrisk) 100 till 1 200μ l
Kvantitet 1
Systemtyp Metall Ejektor
Bredd (engelska) 5.98 in