missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PLA2G15, Mouse anti-Human, Clone: 3B11, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Abnova H00023659-M01.100ug
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Sequence: TEGLVEATMPPGVQLHCLYGTGVPTPDSFYYESFPDRDPKICFGDGDGTVNLKSALQCQAWQSRQEHQVLLQELPGSEHIEMLANATTLAYLKRVLLGPSpecifikationer
| PLA2G15 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| phospholipase A2, group XV | |
| ACS/DKFZp564A0122/GXVPLA2/LLPL/LPLA2/LYPLA3 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 3B11 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_012320 | |
| PLA2G15 | |
| LYPLA3 (NP_036452, 314 a.a. ∼ 412 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 23659 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering