Läs mer
BRAND™ Vanliga invändiga polypropentrattar
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
50 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
43 mm (skaft)
55 mm skaft
77 mm (skaft)
90 mm (skaft)
95 mm (skaft)
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Säljes i olika mängder
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 150 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 17mm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 95 mm (skaft) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) skaft | 95mm |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Produkttyp | Påfyllning av tratt |