Läs mer
Fisherbrand™ Vanligt kolvhuvud för PTFE-vävnadsslipmaskin
Produktkod. p-8007733 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
30 mL
50 mL
Längd (metrisk):
230mm
235mm
270mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10709382
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med glaskärl för homogenisering av vävnadsmaterial. Den vanliga kolven för PTFE-vävnadskvarn är gjord av ren PTFE.
Skaft i rostfritt stål med PTFE kolvhuvud
  • Ultraren, ingen kontaminering
  • Standardavstånd 0,15 till 0,25 mm
  • De angivna volymerna är arbetsvolymer med kolven på plats
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Material Rostfritt stålskaft med PTFE-kolvhuvud
Produkttyp Tissue Grinder Homogenizer
För användning med (applikation) Partikelstorleksminskning
För användning med (utrustning) Vävnadskvarn/homogenisator, glaskärl
Längd (metrisk) 230mm