Läs mer
Fisherbrand™ Vanliga PTFE omrörarstänger
Produktkod. 11848962 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Kvantitet:
10/Förpackning
2/förp.
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 11848962
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger stabil omrörningsverkan. Fisherbrand™ Vanliga PTFE omrörarstänger ger större turbulens än cylindriska omrörarstänger.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Provides greater turbulence than cylindrical stir bars
  • Autoclavable
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Färg White
Beskrivning PTFE encapsulated Alnico V magnet core
För användning med (utrustning) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Kvantitet 2/förp.