Läs mer
Steris™ Vanliga toppförslutningspåsar
Mått (L x B x H):
300 x 75 x 530 mm
380 x 125 x 610 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativt våtstyrka MG blekt kraftpapper
- Dubbelvikt bottentätning för extra integritet
- Öppning på bredden
- Överensstämmer med BS 6257
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | BS 6257 |
| Förslutningstyp | Vanlig |
| Material | Medicinsk betyg Kraft Papper (blekt) |
| Kvantitet | 250/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 300 x 75 x 530 mm |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Bredd (metrisk) | 75 mm |
| Höjd (metrisk) | 530 mm |