Läs mer
Motic™ CCIS™ EC-H Plan Fas Mål, Negativ Fas
Produktkod. p-8008389
Förstoringskraft:
100X
10X
20X
40X
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13435489
Brand: Motic™ 1101001703391
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CCIS™ EC-H Plan Fas Mål, Negativ Fas är kompatibel med alla BA-seriens mikroskop
  • För användning med mikroskop i BA-serien
  • EC-H planfas
  • Negativ fas
  • Förstoringar/numeriska bländare tillgängliga:
    • 10X/0,25 (WD=17,4 mm)
    • 20X/0,45 (WD=0,9 mm)
    • 40X/0,65/S (WD=0,5 mm)
    • 100X/1,25/S-Oil (WD=0,15 mm)
Specifikationer
Typ CCIS, Planakromatisk fasmål, negativ fas
Synfält EC-H planfas
Fokusavstånd 17.4 mm WD
För användning med (utrustning) BA mikroskopserie
Förstoringskraft 10X
Numerisk bländare 0.25
Kvantitet 1 st