Läs mer
Plas Labs™ Broome-stil gnagarskydd
Produktkod. p-2908699
Diameter (engelska):
1 tum
1,5 tum
2 tum
2,5 tum
Längd (engelska):
3,75 tum
5,5 tum
8 tum
8,5 tum
Viktintervall:
125 till 250 g
15 till 30 g
250 till 500 g
30 till 125 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12505846
Brand: Plas Labs™ 551BSRR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för injektioner eller blodprovstagning
  • Erbjuder enkel tillgång till gnagare
  • Förhindra att gnagare vänder sig
  • Ge djurföraren säkerhet
  • Tillverkad av klara material för att ge fullständig synlighet av djuret
Specifikationer
Färg Klart
För användning med (applikation) Injektioner eller blodprovstagning
Typ Gnagarskydd
Material Noryl™ Plast
Steriliseringsmetod Kemiskt steriliserad eller tvättad vid 180 °F
Stil Broome
Längd (engelska) 3,75 tum
Längd (metrisk) 9.52 cm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Viktintervall 15 till 30 g