Läs mer
Kappes Systeme™ Plastic Cross Divider
Höjd (metrisk):
85 mm
105 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cross Divider |
| Färg | Transparent |
| Material | Plastic |
| För användning med (utrustning) | Precision storage grance |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Mått (L x B) | 153 x 105 mm (WxH) |
| Höjd (metrisk) | 105 mm |
| Bredd (metrisk) | 153 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.