missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Buerkle™ Allmänna trattar PP/PE

Produktkod. 10645873 Handla allt Bürkle Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Överst:
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Diameter (metrisk) skaft:
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Material:
Polyeten
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10645873

Brand: Buerkle™ 96020080

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Designad för allmänt bruk. Buerkle™ Plasttrattar har en upphängningsögla för säker fyllning.

  • Lämplig för livsmedel
  • Finns i polyeten eller polypropen
  • Brett utbud av storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Diameter (metrisk) Överst 80 mm
Diameter (metrisk) skaft 11 mm
Material Polyeten
För användning med (applikation) För livsmedel
Inkluderar Upphängningsögla
Produkttyp Tratt
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.