Läs mer
DWK Life Sciences Plastslanganslutning, med silikontätning (VMQ), PP komplett med skruvlock PBT, böjd
Produktkod. 10293541 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kvantitet:
100/förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10293541
Brand: DWK Life Sciences 286222005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker anslutning av slangar.
Slangar kan säkert anslutas till laboratorieapparater med plastmunstycken som skruvas på en glasgänga med ett skruvlock med hål. Plastmunstycken av PP används för lägre krav på termisk och kemisk resistans.
  • Slangoliver möjliggör anslutning av slangar till laboratorieapparater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100/förpackning
Objektbeskrivning För applikationer med lägre krav på termisk och kemisk beständighet
Ledstorlek 8.6 mm