Läs mer
Sampling Systems™ Plastpulvertrattar
Handla allt Sampling Systems Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av antingen PP eller HDPE
- Sprickfri
- Finns i en rad diameterstorlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 150 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 30mm |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Laddar pulver i behållare |