Läs mer
Grant Instruments™ Plastpumpkontakt
För användning med (utrustning):
Passar 15 mm dia. Slang
Passar 9 mm dia. Slang
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ersättningskontakt för inlopp/utlopp för plastpump
- Temperaturområde: -50 till 200 °C
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Passar 15 mm dia. Slang |
| Temperaturområde | -50 °C till +200 °C |
| Typ | Pumpkontakt |
| Material | Plast |