Läs mer
Saint-Gobain Sanitetskopplingar i plast
Produktkod. 11749769
Förpackningsstorlek:
Varje
Maximalt tryck:
200 psi
Produktkod. 11749769
Brand: Saint-Gobain 3151202
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Cole-Parmer™ Sanitetskoppling med hulling, polypropen har en konisk trattdesign för att ge ett jämnt vätskeflöde.
  • Minskar döda utrymmen och förbättrar flödet.
  • Avsmalnande trattdesign ger ett stadigt vätskeflöde.
  • Slät inre yta förhindrar att partiklar fastnar.
  • Sömlös konstruktion förhindrar kontaminering genom att eliminera läckor och områden med potentiell bakterietillväxt.
  • Material möter USP Klass VI krav och är FDA-kompatibel för kontakt med livsmedel.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möter USP Klass VI krav och är FDA-kompatibel för kontakt med livsmedel
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med 1/2 tum. ID-slang, 1/2 tums miniklämma
För användning med (applikation) FDA-kompatibel för kontakt med livsmedel
Slangstorlek Passar 1/2 tum. ID-slang
Steriliseringsmetod Gamma
Bredd (engelska) 31/32 tum.
Höjd (engelska) 1 13/16 tum.