Läs mer
Epredia™ Skjutmappar av plast
Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Blue
Gray
Green
Vitt
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Hold up to 20 175 x 26mm (3" x 1") slides for convenient storage
- Transparent top for easy identification of contents
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blue |
| Enheten håller | 20 Slides |
| Längd (engelska) Slide | 3 in. |
| Längd (metrisk) glid | 75 mm |
| Material | Plastic |
| Staplingsbar | Yes |
| Bredd (engelska) Slide | 1 in. |
| Bredd (metrisk) glid | 26 mm |