Läs mer
Epredia™ Skjutmappar av plast
Produktkod. 12688326 Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Blue
Gray
Green
Vitt
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12688326
Brand: Epredia™ B1001200GR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Färgkoda enkelt dina bilder med dessa diabildsmappar i plast, tillgängliga i en mängd olika färger.
  • Hold up to 20 175 x 26mm (3" x 1") slides for convenient storage
  • Transparent top for easy identification of contents
Please Note: Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Green
Enheten håller 20 Slides
Längd (engelska) Slide 3 in.
Längd (metrisk) glid 75 mm
Material Plastic
Staplingsbar Yes
Bredd (engelska) Slide 1 in.
Bredd (metrisk) glid 26 mm