Läs mer
3M™ Glasögondispenser i plast
Handla allt 3M Produkter
Mått (L x B x H):
7 x 20 x 56cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 56 cm |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| Beskrivning | Glasögondispenser |
| Djup (metriskt) | 7 cm |
| Produkttyp | Glasögon dispenser |
| Mått (L x B x H) | 7 x 20 x 56cm |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Material | Plast |