Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Plast splittersäkra titreringsbyretter
Produktkod. 11981501 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11981501
Brand: Buerkle™ 96953025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör exakt dosering och exakt fintitrering med tryckknappen eller mikroskruven och exakt urladdning genom utloppsstrålen. Buerkle™ Titreringsburets med Shatter Protection har en plastmantel som ökar motståndet mot breaki
  • Byrett med splittersäkert hölje
  • Anpassad till Ex
  • Byrett av borosilikatglas 3.3
  • Splittersäker, resistent mot kemikalier
  • Stabilt stativ
  • Exakt urladdningsstråle som tillåter mycket fina droppar
  • Delar i kontakt med medium: PE, PP, naturgummi, borosilikatglas
  • Snabbverkande byrett med Schellbach ränder baserade på Dr Schillings design
  • Plastmantel som ökar motståndet mot brott och skyddar mot splitter
  • Möjliggör exakt dosering och exakt fintitrering med tryckknappen eller mikroskruven och exakt urladdning genom utloppsstrålen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Plastbelagt borosilikatglas
Höjd (metrisk) 65 cm
Inkluderar Förvaringsflaska och nedsänkningsrör, splittersäker hölje, Schellbach-ränder
Precision 0.05 mm
Typ Titrerande Buret
Certifikat och efterlevnad DÅN