Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Plast splittersäkra titreringsbyretter
Produktkod. 11991501 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11991501
Brand: Buerkle™ 96953050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör exakt dosering och exakt fintitrering med tryckknappen eller mikroskruven och exakt urladdning genom utloppsstrålen. Buerkle™ Titreringsburets med Shatter Protection har en plastmantel som ökar motståndet mot breaki
  • Byrett med splittersäkert hölje
  • Anpassad till Ex
  • Byrett av borosilikatglas 3.3
  • Splittersäker, resistent mot kemikalier
  • Stabilt stativ
  • Exakt urladdningsstråle som tillåter mycket fina droppar
  • Delar i kontakt med medium: PE, PP, naturgummi, borosilikatglas
  • Snabbverkande byrett med Schellbach ränder baserade på Dr Schillings design
  • Plastmantel som ökar motståndet mot brott och skyddar mot splitter
  • Möjliggör exakt dosering och exakt fintitrering med tryckknappen eller mikroskruven och exakt urladdning genom utloppsstrålen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 92 cm
Material Plastbelagt borosilikatglas
Höjd (metrisk) 92 cm
Inkluderar Schellbach Ränder, splittringssäkert hölje, förvaringsflaska och nedsänkningsrör
Precision 0.1 mm
Typ Titrerande Buret
Certifikat och efterlevnad DÅN