Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Plast splittersäkra titreringsbyretter
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Byrett med splittersäkert hölje
- Anpassad till Ex
- Byrett av borosilikatglas 3.3
- Splittersäker, resistent mot kemikalier
- Stabilt stativ
- Exakt urladdningsstråle som tillåter mycket fina droppar
- Delar i kontakt med medium: PE, PP, naturgummi, borosilikatglas
- Snabbverkande byrett med Schellbach ränder baserade på Dr Schillings design
- Plastmantel som ökar motståndet mot brott och skyddar mot splitter
- Möjliggör exakt dosering och exakt fintitrering med tryckknappen eller mikroskruven och exakt urladdning genom utloppsstrålen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Längd (metrisk) | 520 mm |
| Material | Plastbelagt borosilikatglas |
| Examen | 0.1 mL |
| För användning med (applikation) | Exakt dosering och exakt fintitrering |
| Höjd (metrisk) | 520 mm |
| Precision | ±0,045 |
| Typ | Titrerande Buret |