Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Tvåvåningshållare för vertikalt pipettställ
:
Rymmer: 18 små och 10 stora hålplatser
Beskrivning
Består endast av tvåstegspipetthållare, bas och stödstång ingår ej.
- Tillverkad av polypropen
- Boss head gör att hållaren kan höjas eller sänkas på stödstången
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pipethållare |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 18 små och 10 stora hålplatser |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Diameter (metrisk) Yttre | 175 mm |