Läs mer
BD Plastipak™ Centrisk luer-lock hypodermisk tredelad spruta
Produktkod. p-8001007
Volym (metrisk):
3 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 200
Produktkod. 11303040
Brand: BD 309658
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Graderad spruta av plast. BD Medical™ Plastipak™ Centrisk Luer-lock Hypodermic Tre-delad spruta för injektion av vätska.
  • Plastspruta
  • Inkluderar luer-lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad NF EN 20594-1, ISO 594-1 de december 1993, ISO 594-2 i september 1998
Material Polypropen
Diameter (metrisk) Yttre 10.12 mm
Latexfri Ja
Längd (metrisk) 69 mm
Produkttyp Centic Luer-lock Hypodermic 3-delad spruta
Disponibel Engångsbruk
Examen 0.1 mL
Kvantitet 200/Pk.
Volym (metrisk) 3 mL
Anslutningstyp Centriskt Luer Lock
Graderad Ja
Sterilitet Sterila