Läs mer
Thermo Scientific™ Plåträkning Agar
Produktkod. p-4523948
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Medietyp:
Plåträkning Agar
Tillverkningsursprung:
Storbritannien
Tyskland
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11973612
Brand: Thermo Scientific™ PO0158A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Räkna upp livsdugliga organismer i mjölk, vatten, livsmedel och mejeriprodukter med detta icke-selektiva medium.
Räkna upp livsdugliga organismer i mjölk, mejeriprodukter, vatten, mat och andra exemplar av sanitär betydelse med hjälp av icke-selektiva Thermo Scientific™ Plåträkning Agar.
Detta standardmedium uppfyller formuleringen av APHA, AOAC och PHLS.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Testad i enlighet med CEN ISO/TS 11133-2.
Färg Halm, klart
Innehåll och lagring 2° till 10 °C, borta från ljus
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Storbritannien
Medietyp Plåträkning Agar
Produkttyp Agar
Fyll vikt 19,5 g± 1,0 g
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.