Läs mer
Gilac™ Tallrikar
Kvantitet:
10-pack
Beskrivning
- Återanvändbar plastplatta.
- Enastående hållbarhet även vid intensiv cykelanvändning.
- Idealisk för institutioner.
- Paket med 10 st.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tallrik |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) | 217 mm |
| Höjd (engelska) | 1,4 tum |
| Höjd (metrisk) | 35 mm |
| Kvantitet | 10-pack |