Läs mer
Thermo Scientific™ Plattor och moduler med affinitetsbindningsytor
BIOPHARMA
Produktkod. p-4564062
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Produkttyp:
Brytbar modul F8 (x12) i ram
Lock-Well Modul C8 (x12) i ram
Mikroplatta
Solid modul F8 (x12) i ram
Ytbehandling:
Glutation
Streptomycin
Total volym (metrisk) Tja:
120 μl
120μ L
350μ L
400 μl
400μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 5
Produktkod. 10143632
Brand: Thermo Scientific™ 436014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälp till att minska variationen i molekylär orientering med dessa plattor och moduler med affinitetsbindande ytor.
Hjälp till att minska variationen i molekylär orientering med Thermo Scientific™ Plattor och moduler med affinitetsbindningsytor.
Affinitetsfångningsytor (passivt streptavidin och immobiliserare streptavidin, nickelkelat och glutation, BioBind )
  • Mycket specifik bindning
  • Minskad variation i molekylär orientering
  • Startspärrsytor förbättrar signal/brusförhållandet
  • Streptavidinbiotininteraktion kan utnyttjas för att immobilisera ett brett spektrum av biomolekyler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Utan lock
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Förpackning 15 fall
Bindningstyp Affinitet
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 100μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Streptomycin
Total volym (metrisk) Tja 400μ L
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
nr per ärende 15
Antal per förpackning 1
Plattblockering Ospecificerad
Kvantitet 15/Cs.
Målmolekyl Biotinylerad
Well Design F384