Läs mer
Platinum, 0.5% on 2.7-3.3mm (0.11-0.13in) alumina pellets, reduced
Produktkod. 11389379
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11389379
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089106.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-6-6
Platina, 0,5 % på 2,7-3,3 mm (0,11-0,13 tum) aluminiumoxidpellets används för selektiva hydreringar. Det används också vid gasrening, speciellt oxidation av kolmonoxid till koldioxid och väteborttagning från syre eller koldioxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Selektiva hydreringar; gasreningar: e
g
  • Oxidation av kolmonoxid till koldioxid, avlägsnande av väte från syre eller koldioxid
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Kemiska identifierare
    CAS 6-6-7440
    MDL-nummer MFCD00011179
    Specifikationer
    Kemiskt namn eller material Platinum
    Namnnotering 0.5% on alumina pellets, 2.7 to 3.3mm (0.11 to 0.13 in.), Reduced
    Kvantitet 500 g
    Löslighetsinformation Insoluble in water.
    Användningsområde
    1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
    Löslighet
    Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.