Läs mer
ÖGUSSA Platinadegel
Produktkod. 12386477
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12386477
Brand: ÖGUSSA 23IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Finns i 15 ml och 50 ml kapacitet
Angivna massor är ungefärliga.
Ungefärlig processtemperatur 1 200° C och maxtemperaturen är 1 400° C (för kort tid på 10 min)
Specifikationer
Material Platina
Max. Temperatur (metrisk) 1200 °C
Kvantitet 1 Varje
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Diameter (metrisk) Yttre 28mm
Höjd (metrisk) 32mm
Produkttyp Degel