Läs mer
Watson-Marlow Pumpsil Platinahärdad silikonslang
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
4,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Utvecklad för den biofarmaceutiska industrin, Pumpsil erbjuder en ultraslät borrning som hjälper till att minimera proteinbindning och säkerställa hög renhet i den färdiga produkten.
- Pumpsil används i stor utsträckning för engångsbiopharm-applikationer, såväl som pH-kontroll och mediamatning vid jäsning, noggrann mätning, överföring och filtrering. Absolut spårbarhet med laseretsat artikelnummer, partinummer och sista användningsdatum. Fullt dokumenterad biokompatibilitet och omfattande valideringspaket.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,6 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| För användning med (applikation) | För noggrann mätning, överföring och filtrering |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Färg | Genomskinligt |
| Hårdhet | 60 (Shore A) |
| Visa mer |