Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ II Taq Hot-Start DNA-polymeras
Beskrivning
Innehåller
1000μ L Platinum II Taq HS DNA-polymeras, 2x12,5 mL 5X Platinum II PCR-buffert, 2x12,5 mL Platinum GC Enhancer
Invitrogen Platina II Taq Hot-Start DNA Polymerase är designad för universell primer-annealing och snabb, enkel PCR med sin unika kombination av innovativ buffert, högpresterande konstruerad Taq DNA-polymeras och överlägsen hot-start-teknik.
Funktioner hos Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras inkluderar:
- Innovativ buffert —möjliggör universell glödgningstemperatur genom att isostabilisera primer-mall-duplexstrukturer
- Konstruerad Taq DNA-polymeras —ger snabb cykling och resistens mot vanliga inhibitorer
- Platinum hot-start-teknik —möjliggör överlägsen specificitet, känslighet och avkastning; möjliggör rumstemperaturreaktionsinställning
Platina II Taq Hot-Start DNA Polymerase är en konstruerad Taq DNA-polymeras som visar ökad resistens mot reaktionshämmare som härrör från provmaterial eller DNA-reningssteg. Polymeraset har en högre DNA-synteshastighet och levererar PCR-resultat mer än två gånger snabbare än andra Taq DNA-polymeraser. Proprietär Platinum Taq antikroppar blockerar polymerasaktivitet vid rumstemperatur och dissocierar efter det initiala denatureringssteget vid 94 °C. Denna automatiska ''varmstart'' ger ökad känslighet, specificitet och utbyte, samtidigt som reaktionssammansättningen tillåts vid rumstemperatur.
På grund av den unika sammansättningen av Platinum II PCR-bufferten är glödgningstemperaturen 60 °C för de flesta primerpar som utformats enligt de allmänna designreglerna. Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar –primermallens duplexstabilitet under hybridiseringssteget och bidrar till ökad specificitet utan att behöva optimera hybridiseringstemperaturen för varje primerpar. Med Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase, olika PCR-analyser kan cyklas tillsammans med samma protokoll med universell primer-annealingstemperatur och förlängningssteget väljs för det längsta fragmentet som ska amplifieras.
Platina II Taq Hot-Start DNA-polymeras är försedd med den valfria Platinum GC Enhancer för specifik amplifiering och förbättrat utbyte av GC-rika mål.
Använd Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras för amplifiering av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar, såväl som i RT-PCR, i tillämpningar som genotypning, PCR med hög genomströmning eller med prover av suboptimal renhet.
För ökad bekvämlighet erbjuder vi Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) (kat. nr. 14000012), där Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymeras tillhandahålls i en bruksfärdig blandning med Platinum II PCR-buffert och dNTP, vilket minskar antalet pipetteringssteg under PCR-reaktionsinställningen. Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix (2X) är också tillgänglig, som dessutom innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på geler, vilket ytterligare effektiviserar PCR-arbetsflödet från installation till slutlig analys av resultatet.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | •Platina IITaq HS DNA-polymeras, 1000μ L • 5X Platinum II PCR-buffert, 2 x 12,5 mL • Platinum GC Enhancer, 2 x 12,5 mL Förvaras vid -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | Platina II Taq Hot-Start DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| Produkttyp | Hot Start DNA-polymeras |
| Kvantitet | 2500 reaktioner |
| Frakt skick | Room Temp or Wet Ice |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Visa mer |