missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Memmert™ Plug-In Tube Extension för UF160, rak

Produktkod. 17569005 Handla allt Memmert Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
OD 60,3 mm, ID 57 mm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17569005

Brand: Memmert™ UF160B29719

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Plug-in rörförlängning avsedd för frånluftskanaler och anslutning med slang vid behov.

  • Åtföljande
  • Plug-in rörförlängning (yttre diameter 60,3 mm, inre 57 mm)
  • Rak

Specifikationer

För användning med (utrustning) UF160 Ugn
Typ Plug-in Tube Extension
Diameter (metrisk) OD 60,3 mm, ID 57 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.