missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Memmert™ Plug-In Tube Extension för UF160, rak
Handla allt Memmert Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
OD 60,3 mm, ID 57 mm
Beskrivning
- Åtföljande
- Plug-in rörförlängning (yttre diameter 60,3 mm, inre 57 mm)
- Rak
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | UF160 Ugn |
| Typ | Plug-in Tube Extension |
| Diameter (metrisk) | OD 60,3 mm, ID 57 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering