Läs mer
Memmert™ Plug-in rörförlängningar för ugn
Produktkod. 15125543 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
Frånluftskanal
Modellerna U, UF TS, UNpa, S, I, ICP , IPP, IPS, HPP , ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15125543
Brand: Memmert™ B29718
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rörförlängningar med Memmert ugnar. Memmert™ Plug-in rörförlängningar för ugnar är designade för frånluftskanaler och anslutning med slang vid behov.
  • Plug-in rörförlängning (yttre diameter 60,3 mm, inre 57 mm)
  • Vinklad
  • Endast modellerna U, I, S
Specifikationer
För användning med (utrustning) Modellerna U, UF TS, UNpa, S, I, ICP , IPP, IPS, HPP , ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060
Typ Plug-in Tube Extension
Diameter (metrisk) 57 (Inuti) mm, 60,3 (Utanvänd) mm