Learn More
Thermo Scientific™ Kolv-i-nål Autosampler sprutor för Thermo Scientific™ Instrument
Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Nålmätare:
23 G
26 G
31 G
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
Få exakta och reproducerbara resultat över en mängd volymer med Thermo Scientific™ Kolv-i-nål Autosampler sprutor för Thermo Scientific Instruments .
- Manual syringes in industry-standard size
- White scale backing for easy reading
- Solvent-resistant markings
Specifications
Specifications
| Beskrivning | 0.5uL volume; 31 gauge; 75mm length |
| Nålmätare | 31 G |
| Produkttyp | GC Autosampler Syringe, Plunger-in-Needle |
| Disponibel | Reusable |
| Volym (metrisk) | 0.5 μL |
| Längd (metrisk) nål | 75 mm |
| Nålpunktstil | Cone |
| För användning med (utrustning) | TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, and AS800 Autosampler |