Läs mer
Molecular Probes™ Pluripotent stamcell 4-markör immuncytokemi Kit
Produktkod. 15554384
Kvantitet:
40 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 15554384
Brand: Molecular Probes™ A24881
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pluripotent stamcell 4-markör immuncytokemi Kit
Pluripotenta stamceller 4-markör immunocytokemi Kit möjliggör optimal bildbaserad analys av fyra nyckelmarkörer för mänskliga pluripotenta stamceller (PSC): OCT4, SOX2, SSEA4 och TRA-1-60. Detta högpresterande immuncytokemi (ICC) kit innehåller en komplett uppsättning primära och sekundära antikroppar, en nukleär DNA-färgning och förgjorda buffertar för ett optimerat färgningsexperiment. För att karakterisera pluripotenta stamceller med endast två markörer rekommenderar vi att vi använder pluripotenta stamcellsimmunocytokemi-kit (OCT4, SSEA4) eller pluripotenta stamcellsimmunocytokemi-kit (SOX2, TRA-1-60) .
Med pluripotent stamcells 4-markör immuncytokemi-kit kan du:
  • Bekräfta uttryck av viktiga pluripotenta stamcellsmarkörer med mycket specifika antikroppar
  • Få mer information per prov genom att mäta mer än en markör åt gången
  • Skapa vackra multiplexade bilder med minimal ansträngning
  • Spara tid och undvik cellförlust genom att minimera onödiga tvättsteg i ditt färgningsprotokoll
  • Bearbeta prover med tillförsikt med hjälp av en komplett och optimerad uppsättning ICC-reagenser
    Bekräfta uttryck av nyckel-PSC-markörer
    Antikropparna som ingår i kitet har noggrant utvalts och validerats för hög prestanda i ICC-analys av PSC, oavsett om de odlats under matarberoende eller matarfria mediasystem. OCT4 och SOX2 är kritiska nukleära markörer, medan SSEA4 och TRA-1-60 är viktiga cellytmarkörer.
    Få mer information per prov
    Antikroppskombinationerna i kitet har utformats för att möjliggöra specifik och samtidig bedömning av två markörer åt gången (t.ex. OCT4 & SSEA4 och SOX2 & TRA-1-60) tillsammans med nukleär DNA-färgning för att spara tid och värdefullt prov.
    Skapa vackra multiplexade bilder
    Drivs av den överlägsna prestandan hos ljusa, fotostabila Alexa Fluor™ färgämnen, möjliggör detta kit förvärv av vackra multiplexade bilder av PSC-marköruttryck med hjälp av allmänt tillgängliga blå, gröna och orange/röda filteruppsättningar.
    Minimera onödiga tvättsteg
    Den strömlinjeformade metoden som rekommenderas för detta kit eliminerar onödiga tvättsteg som finns i standard ICC-protokoll för att spara tid och minska sannolikheten för cellförlust under färgningsprotokollet, särskilt när du använder täckglas eller kammarglas. De enda tvättarna som krävs är efter inkubation med primära och sekundära antikroppar.
    Bearbeta prover med tillförsikt
    En optimerad uppsättning förgjorda fixerings-, permeabiliserings-, blockerings- och tvättbuffertar gör att du kan fokusera på att svara på vetenskapliga frågor snarare än att lägga tid på att förbereda reagenser och bestämma kompatibilitet.
    Vad du får
    Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit kan lätt skalas till alla odlingsplattor, skålar eller objektglasformat med reagenser som är tillräckliga för att färga 40 prover med en 50 uL färgningsvolym. (Se information om kitets innehåll nedan.)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Konjugera 2 Färg, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594
    Kvantitet 40 tester
    Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C till 4 °C:
  • 10μ L av Rabbit Anti-Human OCT4 (200X)
  • 20μ L av Rat Anti-Human SOX2 (100X)
  • 20μ L av Mouse Anti-Human SSEA4 (100X)
  • 20μ L av Mouse Anti-Human TRA-1-60 (100X)
  • 20μ L av Alexa Fluor™ 555 Donkey Anti-Rabbit (250X)
  • 20μ L av Alexa Fluor™ 594 Donkey Anti-Rabbit (250X)
  • 20μ L av Alexa Fluor™ 488 Donkey Anti-Rat (250X)
  • 20μ L av Alexa Fluor™ 555 Goat Anti-Mouse IgM (250X)
  • 20μ L av Alexa Fluor™ 594 Goat Anti-Mouse IgM (250X)
  • 20μ L av Alexa Fluor™ 488 Goat Anti-Mouse IgG3 (250X)
    Förvara vid -20 °C till RT:
  • 1 flaska av NucBlue™ Fast cell ReadyProbes™ Reagens (1X)
  • 10 ml fixativ lösning (1X)
  • 10 ml permeabiliseringslösning S (1X)
  • 20 ml blockeringslösning (1X)
  • 20 ml tvättbuffert (10X)
  • Produkttyp Immuncytokemi-kit
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Identifiant produit
    • Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit
    Mention d'avertissement
    • Fara
    Catégorie de danger
    • Cancerogenitet Kategorija 1B
    • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
    • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
    • Preobcutljivost koze Kategorija 1
    • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
    Mention de danger
    • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
    • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
    • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
    • H350-Kan orsaka cancer.
    • H371-Kan orsaka organskador.
    Conseils de prudence
    • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
    • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
    • P264-Tvätta grundligt efter användning.
    • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
    • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
    • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
    • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
    • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
    • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Innehåller: Paraformaldehyde
    Endast för forskning. Ej för diagnostik.
    Correction du contenu d'un produit
    Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
    Título del producto
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado