Läs mer
Cytiva PlusOne™ Reagenser
Produktkod. 11515005 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 ml
500 g
500 ml
Form:
Solid
Vätska
Förpackningsstorlek:
25ml
500g
500ml
Produktkod. 11515005
Brand: Cytiva 17131901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativa elektroforesreagenser. Cytiva Life Sciences™ PlusOne Reagenser är ett lågtoxicitet, miljösäkert lösningsmedel för högkvalitativ elektrofores.
Urea
  • Ger högsta upplösning och de renaste resultaten för IEF utförd under denaturerande förhållanden
  • Urea solubiliserar och vecklar ut de flesta proteiner till deras helt slumpmässiga konformation, med alla joniserbara grupper exponerade för lösning
  • 8M urea ingår i 2D-provlösningen
Repel-Silane ES
Låg toxicitet och miljösäkert lösningsmedel
  • Hämmar vidhäftning av polyakrylamidgeler, agarosgeler och nukleinsyror på glasytor
  • Bind-Silane
    • Används för att kovalent fästa polyakrylamidgeler på en glasyta
    • Fäster stadigt på glaset under färgning och torkning
    Urea:
    • Molekylvikt: 60,06
    • Fysikaliskt tillstånd: Fast
    • Färg: Vit
    • Förpackning om 500g
    Repel-Silane ES
    • Molekylvikt: 129,06
    • Fysikaliskt tillstånd: Flytande
    • Färg: Färglös
    • Förpackning med 500 ml
    Bind-Silane
    • Molekylvikt: 248,4
    • Fysikaliskt tillstånd: Flytande
    • Färg: Blek
    • Förpackning med 25 ml
    IEF, PAGE, sekvensering
    Certifikat
    Lämplig för DIGE
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kokpunkt >132 °C
    CAS 2530-85-0
    Färg Vitt
    Produkttyp Urea
    Form Solid
    För användning med (applikation) IEF, PAGE, sekvensering
    Smälttemperatur 132 °C
    Molekylvikt (g/mol) 60.06
    Kvantitet 500 g
    Förvaringskrav Torka vid 5 - 30 ᵒC