Läs mer
BRAND™ PMP Klass A mätkolv
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | PMP |
| Inkluderar | PP propp |
| Hylsled | Markfog: NS 19/26 |
| Tolerans | 0.15 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Klass | A |