Läs mer
BRAND™ PMP Schiefferdecker färgtråg
Handla allt Brand Produkter
Slide Count:
20
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Description
- PMP (polymetylpenten) konstruktion
- Genomskinlig
- Passar 20 rutschbanor (10 par rygg mot rygg)
- Inkluderar lock
- Mått: 76 x 26 mm
- Schiefferdecker mönster
- Levereras i förpackningar om 4
Spécification
Spécification
| Förslutning ingår | Ja |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | PMP |
| Typ | Färgningstråg |
| För användning med (applikation) | Färgning |
| Kvantitet | 4 pack |
| Slide Count | 20 |
| Mått (L x B) | 76 x 26 mm |
| Längd (metrisk) | 86 mm |
| Bredd (metrisk) | 70 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu